Tisk…

Quinoxaline 98+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

ACRO132221000EA 3550 CZK
ACRO132221000
Quinoxaline 98+%
Quinoxaline
Vzorec: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Bod varu: 220…223 °C (760 mmHg)
Bod tání: 29…34 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006719
CAS číslo: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 12,08263

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow to brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR