Tisk…
Quinoxaline
MOLE28973649-100GEA 0 CZK
MOLE28973649-100G
Quinoxaline
Quinoxaline
Vzorec: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 1,1485 g/cm³ (32 °C)
MDL Number: MFCD00006719
CAS číslo: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 12,08263