Tisk…

3-Methylchrysene

Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM

PROOBCR-079REA 5180 CZK
PROOBCR-079R
3-Methylchrysene
3-Methylchrysene
Vzorec: C₁₉H₁₄
Bod varu: 411 °C (1013 hPa)
Bod tání: 174 °C
CAS číslo: 3351-31-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR