Tisk…
Kyanokobalamin
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP466EA 9440 CZK
PROOBP466
Kyanokobalamin
Kyanokobalamin
Vzorec: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
MW: 1355,38 g/mol
Bod tání: 320 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151092
CAS číslo: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152