Tisk…
γ-Terpinene, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
86476-5MLEA 10700 CZK
86476-5ML 86476-1ML
γ-Terpinene, Supelco®
γ-Terpinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Bod varu: 182 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001537
CAS číslo: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III