Tisk…
(1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
48494.EA 0 CZK
48494.
(1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan
(1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan
Vzorec: C₆H₆Cl₆
MW: 290,83 g/mol
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 297 °C
Hustota: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 319-85-7
EINECS: 206-271-3
UN: 2761
ADR: 6.1,III