Tisk…
2-Chlorocyclopentanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALC32801-25GEA 9840 CZK
SIALC32801-25G SIALC32801-5G
2-Chlorocyclopentanone, Sigma-Aldrich®
2-Chlorocyclopentanone
Vzorec: C₅H₇ClO
MW: 118,56 g/mol
Bod varu: 72 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2061 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001410
CAS číslo: 694-28-0
EINECS: 211-769-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III