Tisk…

Cycloheptanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIALC98802-25GEA 1760 CZK
SIALC98802-25G
Cycloheptanol, Sigma-Aldrich®
Cycloheptanol
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 179 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004150
CAS číslo: 502-41-0
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02751

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR