Tisk…
1,3-Cyclopentanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL177164-5GEA 7150 CZK
SIAL177164-5G SIAL177164-1G
1,3-Cyclopentanedione, Sigma-Aldrich®
1,3-Cyclopentanedione
Vzorec: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Bod tání: 149…152 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001405
CAS číslo: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8