Tisk…
Cyclobutanecarbonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B20317.18EA 14970 CZK
B20317.18 B20317.09
Cyclobutanecarbonyl chloride ≥98%
Cyclobutanecarbonyl chloride
Vzorec: C₅H₇ClO
MW: 118,56 g/mol
Bod varu: 145 °C
Hustota: 1,039
Bod vzplanutí: 37 °C (99 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001319
CAS číslo: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN: 2920
ADR: 8,II