Tisk…
Cyclohexyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALC105406-25GEA 1880 CZK
SIALC105406-25G
Cyclohexyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Cyclohexyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Bod varu: 219 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70…72 °C
Hustota: 1,0339 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003841
CAS číslo: 1122-82-3
EINECS: 214-361-9
UN: 3265
ADR: 8,II