Tisk…
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
MOLE67214708-100GEA 5030 CZK
MOLE67214708-100G
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001417
CAS číslo: 765-70-8
EINECS: 212-154-8