Tisk…
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane ≥97% remainder 1,3-isomer
Dodavatel: Thermo Scientific
L16757.14EA 2140 CZK
L16757.14 L16757.22
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane ≥97% remainder 1,3-isomer
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Vzorec: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Bod varu: 45 °C
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1,620
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013737
CAS číslo: 2994-71-0
EINECS: 221-065-3