Tisk…
Decamethylcyclopentasiloxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL444278-250MLEA 2640 CZK
SIAL444278-250ML SIAL444278-50ML
Decamethylcyclopentasiloxane, Sigma-Aldrich®
Decamethylcyclopentasiloxane
Vzorec: C₁₀H₃₀O₅Si₅
MW: 370,77 g/mol
Bod varu: 90 °C (13 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0,958 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046966
CAS číslo: 541-02-6
EINECS: 208-764-9
Merck Index: 12,02905