Tisk…
Kyselina barbiturová, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00132.0100EA 5390 CZK
1.00132.0025 1.00132.0100
Kyselina barbiturová, EMSURE® p.a., Supelco®
Kyselina barbiturová
Vzorec: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Bod varu: 441 °C (1013 hPa)
Bod tání: 250…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006666
CAS číslo: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)