Tisk…
2,7-Dibromo-9-fluorenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL300098-5GEA 4790 CZK
SIAL300098-5G
2,7-Dibromo-9-fluorenone, Sigma-Aldrich®
2,7-Dibromo-9-fluorenone
Vzorec: C₁₃H₆Br₂O
MW: 338 g/mol
MDL Number: MFCD00010790
CAS číslo: 14348-75-5