Tisk…
Dibenzosuberone for synthesis
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03559.0050EA 3300 CZK
8.03559.9999 8.03559.0050
Dibenzosuberone for synthesis
Dibenzosuberone
Vzorec: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Bod varu: 378 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31…34 °C
Hustota: 1,1635 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003587
CAS číslo: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.03 g/l (20 °C)
Melting Point 31 - 34 °C
Molar Mass 208.25 g/mol
Boiling Point 191 - 194 °C (7 hPa)
Flash Point 200 °C
Refractive Index 1.6324 (20 °C, 589 nm)
Density 1.16 g/cm3 (25 °C)