Tisk…
2,7-Dinitrofluorene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIALD196401-5GEA 2530 CZK
SIALD196401-5G
2,7-Dinitrofluorene, Sigma-Aldrich®
2,7-Dinitrofluorene
Vzorec: C₁₃H₈N₂O₄
MW: 256,22 g/mol
Bod tání: 340 °C
MDL Number: MFCD00001121
CAS číslo: 5405-53-8
EINECS: 226-457-8