Tisk…
Fluoren
MOLEM26354902EA 0 CZK
MOLEM26354902
Fluoren
Fluoren
Vzorec: C₁₃H₁₀
MW: 166,22 g/mol
Bod varu: 295 °C (1013 hPa)
Bod tání: 113…115 °C
Hustota: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001111
CAS číslo: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04181