Tisk…
Dibenzofuran
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20710000EA 1600 CZK
EHERC20710000
Dibenzofuran
Dibenzofuran
Vzorec: C₁₂H₈O
MW: 168,19 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79…82 °C
Hustota: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004968
CAS číslo: 132-64-9
EINECS: 205-071-3