Tisk…
Xanthydrol
MOLEM82885570EA 0 CZK
MOLEM82885570
Xanthydrol
Xanthydrol
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Bod varu: 338 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123 °C
MDL Number: MFCD00005057
CAS číslo: 90-46-0
EINECS: 201-996-1