Tisk…
Xanthydrol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL252573-25GEA 8150 CZK
SIAL252573-25G SIAL252573-5G
Xanthydrol, Sigma-Aldrich®
Xanthydrol
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Bod varu: 338 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123 °C
MDL Number: MFCD00005057
CAS číslo: 90-46-0
EINECS: 201-996-1