Tisk…
Fluorescein
MOLEM49740067EA 0 CZK
MOLEM49740067
Fluorescein
Fluorescein
Vzorec: C₂₀H₁₂O₅
MW: 332,31 g/mol
Bod tání: 314…316 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005050
CAS číslo: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Merck Index: 13,04185
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/40/2375740.jpg