Tisk…
5-Nitro-2-furaldehyde
EDQMN0950000EA 6700 CZK
EDQMN0950000
5-Nitro-2-furaldehyde
5-Nitro-2-furaldehyde
Vzorec: C₅H₃NO₄
MW: 141,08 g/mol
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003230
CAS číslo: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III