Tisk…
1,3-Difenylguanidin, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
43029-50GEA 11420 CZK
NOVS43029-50G 43029-50G
1,3-Difenylguanidin, Supelco®
1,3-Difenylguanidin
Vzorec: C₁₃H₁₃N₃
MW: 211,27 g/mol
Bod varu: 321 °C (1013 hPa)
Bod tání: 146…147 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001758
CAS číslo: 102-06-7
EINECS: 203-002-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03356