Voda, BioXtra, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALW1503-500MLEA
2630
CZK
SIALW1503-500ML
SIALW1503-100ML
Voda, BioXtra, Sigma-Aldrich®
Voda
Water for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Vzorec:
H₂O MW: 18,02 g/mol Bod varu: 100 °C (1013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS číslo: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |