D-(-)-Penicillamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11446.14EA
9990
CZK
A11446.14
A11446.06
A11446.22
D-(-)-Penicillamine 98%
D-(-)-Penicillamine
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂S MW: 149,2 g/mol Bod tání: 202…204 °C (rozkl.) |
MDL Number:
MFCD00064302 CAS číslo: 52-67-5 EINECS: 200-148-8 |