Tisk…
Potassium tetrafluoroborate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
11556.36EA 2140 CZK
11556.36 11556.A3
Potassium tetrafluoroborate ≥99%
Potassium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄K
MW: 125,9 g/mol
Bod varu: Dec.
Bod tání: 529 °C
Hustota: 2,50
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011395
CAS číslo: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Merck Index: 12,07859