Tisk…
Tetrahydroboritan draselný
Nebezpečí
MOLE53642148-100GEA 5270 CZK
MOLE53642148-100G
Tetrahydroboritan draselný
Tetrahydroboritan draselný
Vzorec: H₄BK
MW: 53,94 g/mol
Bod tání: 500 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011396
CAS číslo: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07777