Tisk…
Bromid cesný, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Ampuled under argon
14289.09EA 5360 CZK
14289.09 14289.18
Bromid cesný, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Bromid cesný
Vzorec: BrCs
MW: 212,81 g/mol
Bod varu: 1300 °C
Bod tání: 636 °C
Hustota: 4,44
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010954
CAS číslo: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 13,02019