Tisk…
Rubidium bromide ≥99.8% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
12891.22EA 18260 CZK
12891.22 12891.14 12891.06
Rubidium bromide ≥99.8% (metals basis)
Rubidium bromide
Vzorec: BrRb
MW: 165,37 g/mol
Bod varu: 1340 °C
Bod tání: 693 °C
Hustota: 3,35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011186
CAS číslo: 7789-39-1
EINECS: 232-162-5
Merck Index: 12,08440