Tisk…
Chlorid lithný 99%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
213233-2KGEA 12670 CZK
213233-2KG 213233-100G
Chlorid lithný 99%, Reagent Grade
Chlorid lithný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Bod varu: 1,360 °C
Bod tání: 614 °C
Hustota: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5 - 101.5 %