Tisk…
Uhličitan cesný ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
12887.18EA 1920 CZK
12887.18 12887.06 12887.A1 12887.30
Uhličitan cesný ≥99% (metals basis)
Uhličitan cesný
Catalyst in ethylene oxide polymerization, in coating spatter-free welding of steel in CO2, and in oxide cathodes
Vzorec: Cs₂CO₃
MW: 325,82 g/mol
Bod tání: 610 °C (rozkl.)
Hustota: 4,072
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010957
CAS číslo: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020