Tisk…
Uhličitan cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL554855-50GEA 9800 CZK
SIAL554855-50G SIAL554855-10G
Uhličitan cesný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan cesný
Vzorec: Cs₂CO₃
MW: 325,82 g/mol
Bod tání: 610 °C
Hustota: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010957
CAS číslo: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020