Tisk…
Uhličitan rubidný 99.975% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
11105.06EA 5150 CZK
11105.06 11105.03 11105.14
Uhličitan rubidný 99.975% (metals basis), Puratronic®
Uhličitan rubidný
Vzorec: CO₃Rb₂
MW: 230,94 g/mol
Bod tání: 837 °C
Hustota: 2,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011188
CAS číslo: 584-09-8
EINECS: 209-530-9