Tisk…
Potassium fluoride dihydrate ≥98.5%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
11555.14EA 615 CZK
11555.14 11555.A1 11555.30
Potassium fluoride dihydrate ≥98.5%
Potassium fluoride dihydrate
Vzorec: FK·2H₂O
MW: 94,13 g/mol
Bod varu: 1505 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41 °C
Hustota: 2,5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149929
CAS číslo: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III