Tisk…
Hexakyanoželezitan draselný ≥96%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
26807.297EA 2980 CZK
26807.297
Hexakyanoželezitan draselný ≥96%, TECHNICAL
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
MW: 329,25 g/mol
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011392
CAS číslo: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 12,07792
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 96 %