Tisk…
Jodid cesný ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
10022.14EA 2630 CZK
10022.14 10022.22
Jodid cesný ≥99.9% (metals basis)
Jodid cesný
Vzorec: CsI
MW: 259,81 g/mol
Bod varu: 1280 °C
Bod tání: 626 °C
Hustota: 3,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010962
CAS číslo: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 12,02056