Tisk…

Jodid draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIALP8166-100GEA 2960 CZK
SIALP8166-100G
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Jodid draselný
Vzorec: Kl
MW: 166 g/mol
Bod varu: 1330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 686 °C
Hustota: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011405
CAS číslo: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 12,07809

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR