Tisk…
Jodičnan draselný ≥99.5% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
215929-100GEA 1630 CZK
215929-100G
Jodičnan draselný ≥99.5% ACS, Fluka™
Jodičnan draselný
Vzorec: KlO₃
MW: 214 g/mol
Bod tání: 560 °C
Hustota: 3,93 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011406
CAS číslo: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07808
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.4 - 100.4 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Iodide (I) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.005 %