Tisk…
Dusičnan draselný
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Varování
PROONIST-193EA 22850 CZK
PROONIST-193
Dusičnan draselný
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101,1 g/mol
Bod tání: 334 °C
Hustota: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 12,07815