Tisk…
Hydroxid draselný, pellets, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a. (max. 0.05% Na), Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05029.1000EA 4980 CZK
1.05029.1000 1.05029.9050
Hydroxid draselný, pellets, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a. (max. 0.05% Na), Supelco®
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56,11 g/mol
Bod varu: 1320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material