Tisk…
Hydroxid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL60377-1KGEA 2880 CZK
SIAL60377-1KG
Hydroxid draselný, Sigma-Aldrich®
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56,11 g/mol
Bod varu: 1320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806