Tisk…
Hydrogenfosforečnan didraselný
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Potassium hydrogen phosphate
A1042.1000EA 2910 CZK
A1042.1000
Hydrogenfosforečnan didraselný
Hydrogenfosforečnan didraselný
Vzorec: K₂HPO₄
MW: 174,18 g/mol
Bod tání: 340 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011383
CAS číslo: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 12,07828
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg