Hydrogenfosforečnan didraselný ≥96%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Potassium hydrogen phosphate
26927.460EA
0
CZK
26927.460
Hydrogenfosforečnan didraselný ≥96%, TECHNICAL
Hydrogenfosforečnan didraselný
Vzorec:
K₂HPO₄ MW: 174,18 g/mol Bod tání: 340 °C Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011383 CAS číslo: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 12,07828 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 96 % |