Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALS0876-100GEA 978 CZK
SIALS0876-100G SIALS0876-1KG PFIZS-0876 SIALS0876-5KG
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
MW: 141,96 g/mol
Bod tání: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003496
CAS číslo: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805