Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný
MOLE42899676-1KGEA 2690 CZK
MOLE42899676-1KG
Dihydrogenfosforečnan draselný
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 12,07829