Tisk…
Tetrachlorplatnatan draselný (≥46,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
11048.03EA 4090 CZK
11048.03 11048.14 11048.06
Tetrachlorplatnatan draselný (≥46,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec: Cl₄K₂Pt
MW: 415,09 g/mol
Bod varu: 35…40 °C (20 mmHg)
Bod tání: Dec.
Hustota: 3,38
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011378
CAS číslo: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07855