Tetrachlorplatnatan draselný ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
43946.03EA
5700
CZK
43946.03
43946.14
43946.06
Tetrachlorplatnatan draselný ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec:
Cl₄K₂Pt MW: 415,09 g/mol Bod varu: 35…40 °C (20 mmHg) Bod tání: Dec. Hustota: 3,38 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011378 CAS číslo: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07855 |