Tisk…

Rhenistan draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL229822-1GEA 5170 CZK
SIAL229822-1G
Rhenistan draselný, Sigma-Aldrich®
Rhenistan draselný
Vzorec: KO₄Re
MW: 289,3 g/mol
Bod varu: 1370 °C (1013 hPa)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 4,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011365
CAS číslo: 10466-65-6
EINECS: 233-953-8
UN: 1479
ADR: 5.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR